07-175
Anti-phospho-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, Stress-activated protein kinase JNK1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-ac
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse, horse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (p(Thr183/pTyr185), (pThr221/pTyr223))
Géninformáció
human ... MAPK8(5599)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JNK on 10 µg of untreated and lambda phosphatase RAW264.7 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Untreated and Lambda phosphatase treated RAW264.7 cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1