ZMS1180
Anti-LAG3 Antibody, clone 4-10-C9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Anti-LAG3 Antibody, clone 4-10-C9 ZooMAb® Mouse Monoclonal, Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein, Aida, CD223, LAG-3, Lymphocyte activation gene 3 protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4-10-C9, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 56.98 kDa
observed mol wt ~80 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
Extracellular domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... Lag3(16768)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Mouse LAG3.
Western Blotting (WB) Analysis: A1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Mouse LAG3 fused to Fc portion of mouse IgG2a.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LAG3 in Mouse splenocytes treated with Concanavalin A (2 g/mL; 3 days).
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Mouse LAG3 with a KD of 2.8 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.