Fontos dokumentumok
S6072
Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
STIM1 Antibody - Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Stim1 Antibody, Anti-GOK, Anti-Stromal interaction molecule I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 90 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)