Fontos dokumentumok
Z756644
Freezer storage box, 81-place
green
Szinonimák:
freezer container, freezer storage, storage container
Méret kiválasztása
5 EA
36 800,00 Ft
36 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 EA
36 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.22
36 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
green
natural polypropylene
Jellemzők
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18852-0013
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Általános leírás
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)