Z756628
Freezer storage box, 81-place
natural
Szinonimák:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Javasolt termékek
material
natural
natural polypropylene
Jellemzők
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18852-0011
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Általános leírás
- Alphanumeric indexing
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)