Fontos dokumentumok
Z756784
Cryo-Safe vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
Szinonimák:
storage box, tube container, vial container
About This Item
UNSPSC kód:
41123304
NACRES:
NB.22
material
polycarbonate
Jellemzők
Holds 81 x 2 mL vials
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18849-0001
technika/technikák
cryopreservation: suitable
méret
133x133x51 mm
Általános leírás
The Cryo-Safe vial storage box can be used to transfer or ship vial or tubes. The storage box is rugged, polycarbonate boxes that can withstand temperatures of -196 °C to +121 °C.
  • Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
  • Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
  • Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
Jogi információk
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)