Fontos dokumentumok
Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific H2505-130SH
belső Sz × Mé × Ma
55 cm × 55 cm
Általános leírás
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
Jogi információk
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.