Fontos dokumentumok
HS120221
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 100 x 0.5 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 100 x 0.5 mL tubes
kiszerelés
pk of 10
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120221
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
5.2 × 5.2 × 1.6 in.
lyuk átmérő
12 mm
Általános leírás
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
Tulajdonságok és előnyök
  • dividers included with the boxes
  • store in mechanical freezers or vapor phase LN
  • will fit into most standard freezer racking
Jogi információk
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)