Fontos dokumentumok
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 cleaning concentrate
Szinonimák:
detergent
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
gyártó/kereskedő neve
Bandelin 830
Általános leírás
Universal cleaner anti-corrosive for laboratory, service and industry, gentle cleaning, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oily and greasy residues, soot, ink, drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, sieves, pipettes, respirators, PC-boards, glasses. Caution with tin and zinc.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)