Fontos dokumentumok
910643
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for Ag ink
Szinonimák:
FS01130 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
gőznyomás
0.6 kPa
form
liquid
szín
colorless
bp
106.1-217.9 °C
Alkalmazás
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart′Ink S-CS01130, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Jogi információk
Product of Genes′Ink
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
99.5 °F
Lobbanási pont (C)
37.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)