Fontos dokumentumok
Z660043
Bandelin TICKOPUR R 30 cleaning concentrate
neutral cleaner
Szinonimák:
neutral detergent
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
gyártó/kereskedő neve
Bandelin 810
elérhetőség
available only in EU
Általános leírás
Neutral cleaner - gentle cleaning, anti-corrosive, neutral, pH 7, dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Light drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues, dust, soot, oily and greasy residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3