Fontos dokumentumok
Z722790
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1324
parameter
3,328 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Általános leírás
Carriers not included.
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG