Fontos dokumentumok
Z653381
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1383
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG