Z637432
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 2.0 mL, graduations, up to 1.2 mL, self-standing bottom
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
self-standing bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations up to 1.2 mL
kiszerelés
pack of 1,000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780713
parameter
-196-121 °C temp. range
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
2.0 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)