Fontos dokumentumok
CLS3213
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
2.0 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 1000/cs
Szinonimák:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Anyagok
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
kiszerelés
case of 1000
pack of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 3213
Paraméterek
17000 × g max. RCF
kupakátmérő
0.379 in.
kapacitás
2.0 mL
cső külső átmérő
.500 in.
szín
natural
szerelvény
cap (push fit)
Általános leírás
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap caps are made of polypropylene and are certified RNase-/DNase-free.
  • Supplied nonsterile and are autoclavable
  • External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
  • Positive seal design allows for repeated opening and closing
  • Flat cap surface for convenient labeling
  • Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
  • Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)