Z637440
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 2.0 mL, graduations, up to 1.4 mL, round bottom
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
screw top cap (with seal)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations up to 1.4 mL
kiszerelés
pack of 1,000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780714
Paraméterek
-196-121 °C temp. range
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
2.0 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)