BR780752
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 1.5 mL, conical bottom, sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterilitás
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
graduations
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780752
kapacitás
1.5 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)