BR780703
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780703
kapacitás
2 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)