Merck
CLS430915
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Szinonimák:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
leírás
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
sterilitás
sterile
Jellemzők
self-standing conical bottom
kiszerelés
pack of 50
case of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 430915
parameter
20000 × g max. RCF
kupakátmérő
12.7 mm
kapacitás
2.0 mL
cső külső átmérő
10.7 mm
szín
natural
szerelvény
cap (screw cap)
Általános leírás
  • 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot