Fontos dokumentumok
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121606
NACRES:
NB.01
material
colorless
polypropylene
polypropylene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 200 ea (Bulk packed)
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 1512
maximum térfogat
10 μL
Általános leírás
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Alkalmazás
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips