Fontos dokumentumok
Z381861
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121606
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Sorenson 1735
maximum térfogat:
10 μL
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pack of 200 ea (Bulk packed)
material
colorless
polypropylene
polypropylene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 200 ea (Bulk packed)
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 1735
maximum térfogat
10 μL
Általános leírás
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Alkalmazás
For loading sequencing gels as thin as 0.2 mm.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)