Fontos dokumentumok
Z543276
Kimble® microcapillary pipettes
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
Szinonimák:
71900-20
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
Javasolt termékek
Anyagok
black
soda-lime glass
kiszerelés
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 71900-20
mérési tartomány
accuracy: ±0.5%
kapacitás
20 μL
Általános leírás
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)