S5766
Wheaton Coplin staining jars
5 slide jar with plastic screw cap
Szinonimák:
900570, Coplin Staining Jars, Wheaton Staining Jars
About This Item
Javasolt termékek
material
glass jar
Jellemzők
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 900570
inside L × W × D
26 mm × 26 mm × 90 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)