Fontos dokumentumok
TMO2118-0001
Jars Nalgene® style 2118
clear polypropylene copolymer, 30 mL capacity, case of 72 ea
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear polypropylene copolymer
polypropylene bottle
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
kiszerelés
case of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2118-0001
kapacitás
30 mL
30 mL capacity
Általános leírás
Translucent with excellent chemical resistance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)