Merck
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H12N2O4ClNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TOP2B(7155)
Biokémiai/fiziológiai hatások
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)