Fontos dokumentumok
M3199
MK-212 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)-pyrazine hydrochloride, 6-Chloro-2-(1-piperazinyl)pyrazine hydrochloride, NSC 31732
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Clc1cncc(n1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H11ClN4.ClH/c9-7-5-11-6-8(12-7)13-3-1-10-2-4-13;/h5-6,10H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFIZGLUIYAZQFU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.