Fontos dokumentumok
118510
Sigma-Aldrich
ATR Kinase Inhibitor II
Szinonimák:
ATR Kinase Inhibitor II, 3-Amino-6-(4-((1-(dimethylamino)propan-2-yl)sulfonyl)-phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25N5O3S
Molekulatömeg:
439.53
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.54
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A cell-permeable aminopyrazinyl-sulfone compound that acts as a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of ATR kinase (IC50 = 12 nM; Ki = 6 nM) with excellent selectivity over ATM, DNA-PK (IC50 >8 µM) and in a 50-kinase panel (% inhibition at 2 µM = 59, 57, 55, 52, 43 and 42 for AMPK, Lck, RIPK2, Ret, IKKα and FGFR3, respectively). Shown to block pH2AX-Ser139 (IC50 = 420 nM in hydroxyurea treated HT29 cells) and preferentially enhance cisplatin (Cat. No. 232120) cytotoxicity against tumor cells over normal cells by ~7-fold at 620 nM.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Charrier, J.D., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2320.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2