Fontos dokumentumok
V6627
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-VEGF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Egyediség
Immunogen
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3