Fontos dokumentumok
H146
4-Hydroxymephenytoin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin, (±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidine-2,4-dione
Teszt
≥98% (HPLC)
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The drug effects on metabolization
- In vitro cytochrome P450 activity in microsomes
Analyte for electron-capture gas chromatography procedures
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)