Fontos dokumentumok
UC214
(S)-(−)-Warfarin
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
S-(−)-3-Acetonybenzyl)-4-hydroxycoumarin, S-(−)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenybutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
szín
white to pale yellow
mp
≥170 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJVWKTKQMONHTI-HNNXBMFYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2C9(1559)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Protocols
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.