Fontos dokumentumok
12309
p-Benzoquinone
for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC)
Szinonimák:
Quinone
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.73 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5% (HPLC)
Forma
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
minőség
for spectrophotometric det. of amines
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szublimációs maradék
≤0.1%
szín
, Faint Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Beige and Green-Yellow
mp
112-114 °C
113-115 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?