Fontos dokumentumok
G005007
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.2:0.1, A:B:C)
column temp.: 25 °C
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 278 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Warfarin, analytical standard
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)