810255P
Avanti
TopFluor™ Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Bodipy Cholesterol; Bdp-Chol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for cholesterol-uptake assay
- for BODIPY cholesterol labeling in live cell experiments
- for the formation of giant Janus liposomes via poly(vinyl alcohol) (PVA)-assisted lipid swelling
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)