Fontos dokumentumok
T7947
(R)-Tomoxetine hydrochloride
solid
Szinonimák:
(R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
kezdeményező
Eli Lilly
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Alkalmazás
- to study the role of L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine (L-DOPS) in the pathogenesis of Alzheimer′s disease in mice
- to study its effects on set shifting in rats
- to study its effects on rat brain as a result of its long-term use
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)