Fontos dokumentumok
SML1396
Heclin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-Acetylphenyl)-3-(5-ethyl-2-furanyl)-2-propenamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(CC)O2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c1-3-15-8-9-16(21-15)10-11-17(20)18-14-6-4-13(5-7-14)12(2)19/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPTWXRJNCFIDRQ-ZHACJKMWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)