Fontos dokumentumok
SAB2108555
Sigma-Aldrich
Anti-TSHR
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti- CHNG1, Anti- MGC75129, Anti- hTSHR-I, Anti-LGR3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
84 kDa
faj reaktivitás
human, pig, rabbit, dog, sheep, bovine, horse, rat, mouse
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
elérési szám
NM_000369
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TSHR(7253)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TSHR
Biokémiai/fiziológiai hatások
TSHR is receptor for thyrothropin. It plays a central role in controlling thyroid cell metabolism. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylate cyclase. It also acts as a receptor for thyrostimulin (GPA2+GPB5).
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: ELIARNTWTLKKLPLSLSFLHLTRADLSYPSHCCAFKNQKKIRGILESLM
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3