MABS2240
Anti-TSH Receptor Antibody, clone CS-17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CS-17, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 86.83 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
agglutination assay: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TSHR(7253)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Flow Cytometry in TSH-R transfected HEK293 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected TSH Receptor in one million TSH-R transfected HEK293 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry: A representative lot detected TSH Receptor in Flow Cytometry applications (Chen, C.R., et al. (2007). Endocrinology. 148(5):2375-82; Chen, C.R., et al. (2009). Endocrinology. 150(7):3401-8; Chen, C.R., et al. (2018). Thyroid. 28(7):933-940).
Inhibition: A representative lot inhibited the constitutive activity of the TSH Receptor. (Furmaniak, J. et al. (2012). Autoimmun Highlights. 4(1):11-26).
Radioimmunoassay: A representative lot detected TSH Receptor in Radioimmunoassay applications (Chen, C.R., et al. (2007). Endocrinology. 148(5):2375-82).
Antagonist Function: A representative lot bloced TSH binding to the TSH Receptor. Endocrinology. 150(7):3401-8; Chen, C.R., et al. (2018). Thyroid. 28(7):933-940).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2