T7154
Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Laminin Fragment 929-933
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C26H42N8O8/c1-3-14(2)21(34-22(38)17(27)11-15-6-8-16(36)9-7-15)24(40)31-12-20(37)32-19(13-35)23(39)33-18(25(41)42)5-4-10-30-26(28)29/h6-9,14,17-19,21,35-36H,3-5,10-13,27H2,1-2H3,(H,31,40)(H,32,37)(H,33,39)(H,34,38)(H,41,42)(H4,28,29,30)/t14-,17-,18-,19-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOGMBZGFFZBMK-LJZWMIMPSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.