Fontos dokumentumok
A8052
Arg-Gly-Asp
≥97% (TLC)
Szinonimák:
L-arginyl-glycyl-L-aspartic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22N6O6/c13-6(2-1-3-16-12(14)15)10(22)17-5-8(19)18-7(11(23)24)4-9(20)21/h6-7H,1-5,13H2,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)(H,23,24)(H4,14,15,16)/t6-,7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYMAXBFPHPZYIK-BQBZGAKWSA-N
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- to saturate the cell surface Arg-Gly-Asp (RGD) receptors and inhibit marrow stromal cell (MSC) attachment to peptide modified hydrogel
- in adhesion assay
- in inhibition assay to confirm the β1-integrin-dependency of cell adhesion
- in textile fabrication and RGD textile functionalization
- to engineer a population of human dermal fibroblasts with impaired migration
- to modify glass substrate and evaluate the behavior of human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM-MSCs)
- in the cell culture of human mammary epithelial cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?