Fontos dokumentumok
SML2050
AZ3451
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-(4-cyanophenyl)-1-[(1S)-1-cyclohexylethyl]-1H-benzimidazole-5-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC=C(NC(C2=CC=C(N([C@H](C3CCCCC3)C)C(C4=CC(OCO5)=C5C=C4Br)=N6)C6=C2)=O)C=C1
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3