Merck
SML0418
Sigma-Aldrich
ML-161
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17BrN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3