SML3140
GsMTx4 trifluoroacetate
≥85% (HPLC), powder, TRPC1 and TRPC6 inhibitor
Szinonimák:
1-amino-Cy5-glucose, Cyanine-based 1-amino-1-deoxy-β-glucose conjugate, Cy5-linked 1amino-glucose, GCLEFWWKCNPNDDKCCRPKLKCSKLFKLCNFSF-NH2 trifluoroacetate(Disulfide: 2-17, 9-23, 16-30), Gly-Cys-Leu-Glu-Phe-Trp-Trp-Lys-Cys-Asn-Pro-Asn-Asp-Asp-Lys-Cys-Cys-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys-Cys-Ser-Lys-Leu-Phe-Lys-Leu-Cys-Asn-Phe-Ser-Phe-NH2 trifluoroacetate (Disulfide: 2-17, 9-23, 16-30), Grammostola Mechanotoxin #4 trifluoroacetate, GsMTx-4 trifluoroacetate, L-GsMTx trifluoroacetate
About This Item
Javasolt termékek
product name
GsMTx4 trifluoroacetate, ≥85% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3