Fontos dokumentumok
T9283
Monoclonal Anti-Tropomyosin (Sarcomeric) antibody produced in mouse
clone CH1, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-C15orf13, Anti-CMD1Y, Anti-CMH3, Anti-HEL-S-265, Anti-HTM-alpha, Anti-LVNC9, Anti-TMSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CH1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, chicken, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using sections of human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using native preparations
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
rat ... Tpm1(24851)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg