MABT368
Anti-Troponin T (Cardiac Muscle) Antibody, clone 9C2.1
clone 9C2.1, from mouse
Szinonimák:
Troponin T, cardiac muscle, Cardiac muscle troponin T, cTnT, TnTc
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9C2.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNNT2(7139)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Troponin T (Cardiac Muscle) in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1