Fontos dokumentumok
T9030
Monoclonal Anti-Titin antibody produced in mouse
clone T11, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CMD1G, Anti-CMH9, Anti-CMPD4, Anti-EOMFC, Anti-HMERF, Anti-LGMD2J, Anti-LGMDR10, Anti-MYLK5, Anti-SALMY, Anti-TMD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
T11, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
vertebrates, chicken
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using frozen tissue sections of animal skeletal muscle
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... TTN(424126)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- antibody staining
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)