Fontos dokumentumok
SAB2500306
Sigma-Aldrich
Anti-Desmin antibody produced in goat
Szinonimák:
Anti-CMD1I, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-FLJ12025
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
ELISA (i)
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse, human, pig
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
5
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human, pig
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DES(1674)
Immunogén
Peptide with sequence C-RDGEVVSEATQQQHE from the C Terminus of the protein sequence according to NP_001918.3.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)