biológiai forrás
wheat
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
flow cytometry: suitable
InChI
1S/C29H41N7O9/c30-18(15-16-5-7-17(37)8-6-16)27(42)35-13-1-3-21(35)25(40)33-19(9-11-23(31)38)28(43)36-14-2-4-22(36)26(41)34-20(29(44)45)10-12-24(32)39/h5-8,18-22,37H,1-4,9-15,30H2,(H2,31,38)(H2,32,39)(H,33,40)(H,34,41)(H,44,45)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZWWPUTXBJEENE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
wheat ... Gli-Z1(100682397) , pqn5(543384)
Általános leírás
Alkalmazás
- peptic tryptic digestion to study the effect of in vitro gliadin challenge on biopsies from celiac disease (CD) patients on gluten-free diet (GFD)
- to prepare gliadin for antigliadin antibody assay
- as a standard for the quantification of gliadin levels to the picogram level by flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3