Fontos dokumentumok
SAB4200073
Anti-Transglutaminase-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, Anti-G-alpha-h, Anti-TG2, Anti-TGC, Anti-TGM2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~78 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed and paraffin embedded human placenta
immunoprecipitation (IP): 15-30 μg using human placenta extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using U87 cell extracts
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TGM2(7052)
Általános leírás
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)