Fontos dokumentumok
P1093
Monoclonal Anti-Paxillin antibody produced in mouse
clone PXC-10, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PXC-10, monoclonal
molekulatömeg
antigen 68-40 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, rat, human, chicken, hamster
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a cultured human cell line extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3