Merck
S6701
Sigma-Aldrich
SF-11
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-Ethoxyphenyl)-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinecarbothioamide, SID 17507305
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H30N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NC(=S)N2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C27H30N2O2S/c1-2-31-25-15-13-24(14-16-25)28-26(32)29-19-17-23(18-20-29)27(30,21-9-5-3-6-10-21)22-11-7-4-8-12-22/h3-16,23,30H,2,17-20H2,1H3,(H,28,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
SF-11 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Radioligand studies reveal that SF-11 also targets 5-HT2B and dopamine transporter.1
SF-11 is a potent, selective NPY Y2 receptor antagonist; brain-penetrant.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ruixin Chen et al.
Neuropeptides, 80, 102022-102022 (2020-01-29)
In recent years, emerging evidence has illustrated the indispensable role of sympathetic neurotransmitters and their receptors in cartilage mediation. The presence of neuropeptide Y (NPY)-positive sympathetic nerve fibres in cartilage and NPY-secretion function in chondrocytes raises the possibility of NPY
Shaun P Brothers et al.
Molecular pharmacology, 77(1), 46-57 (2009-10-20)
The role of neuropeptide Y Y2 receptor (Y2R) in human diseases such as obesity, mood disorders, and alcoholism could be better resolved by the use of small-molecule chemical probes that are substantially different from the currently available Y2R antagonist, N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]-cyclopentaneacetamide)